2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR303187-500MGEA
242
EUR
APOSOR303187-500MG
APOSOR303187-1G
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
2-Methyl-2-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]propanenitrile
Formula:
C₁₅H₂₁BN₂O₂ MW: 272,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22689176 Núm. CAS: 1402390-59-3 |