Methyl 5-bromo-2-(methylamino)nicotinate

Atención

APOSOR303136-1GEA 0 EUR
APOSOR303136-1G
Methyl 5-bromo-2-(methylamino)nicotinate
Methyl 5-bromo-2-(methylamino)nicotinate
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687423
Núm. CAS: 1220419-53-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR