1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR303130-5GEA 0 EUR
APOSOR303130-5G APOSOR303130-250MG APOSOR303130-500MG APOSOR303130-1G
1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene 95%
1,3-Bis(bromomethyl)-5-bromobenzene
Formula: C₈H₇Br₃
MW: 342,853 g/mol
Pto. de fusión: 95…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192715
Núm. CAS: 51760-23-7