Methyl 3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-2-(hydroxyimino)-propanoate

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR303098-1GEA 415 EUR
APOSOR303098-1G APOSOR303098-500MG
Methyl 3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-2-(hydroxyimino)-propanoate
Methyl 3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)-2-(hydroxyimino)-propanoate
Formula: C₁₀H₁₀BrNO₄
MW: 288,095 g/mol
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573517
Núm. CAS: 1407513-66-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR