4-Amino-2,5-dichloropyridine 97%

Atención

APOSOR302617-1GEA 0 EUR
APOSOR302617-1G
4-Amino-2,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-2,5-dichloropyridine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044256
Núm. CAS: 405230-82-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR