6-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpyrimidin-4-amine
APOSOR302557-1GEA 0 EUR
APOSOR302557-1G
6-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpyrimidin-4-amine
6-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₁₁H₁₈N₄O
MW: 222,287 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880707
Núm. CAS: 1023818-09-8