5-Bromo-N-(oxetan-3-yl)pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR302481-1GEA 1190 EUR
APOSOR302481-1G
5-Bromo-N-(oxetan-3-yl)pyrimidin-2-amine
5-Bromo-N-(oxetan-3-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₇H₈BrN₃O
MW: 230,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690829
Núm. CAS: 1439823-02-5