2-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR302451-1GEA 1150 EUR
APOSOR302451-1G
2-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
2-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690801
Núm. CAS: 760912-66-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR