6-Ethyl-2-methylpyrimidin-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR302376-1GEA 614 EUR
APOSOR302376-1G
6-Ethyl-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Ethyl-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₁₁N₃
MW: 137,182 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909802
Núm. CAS: 90008-43-8