2,2-Dimethylpiperidine-3-carbonitrile hydrochloride
APOSOR302338-1GEA
0
EUR
APOSOR302338-1G
2,2-Dimethylpiperidine-3-carbonitrile hydrochloride
2,2-Dimethylpiperidine-3-carbonitrile hydrochloride
Formula:
C₈H₁₄N₂·ClH MW: 174,671 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24368555 Núm. CAS: 1374658-07-7 |