Ethyl 1-(5-(methylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
APOSOR302179-1GEA
0
EUR
APOSOR302179-1G
Ethyl 1-(5-(methylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-(methylamino)pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₂H₁₄N₄O₂ MW: 246,265 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD26403991 Núm. CAS: 1624261-04-6 |