4-Bromo-1-isopropyl-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR302118-1GEA
408
EUR
APOSOR302118-1G
4-Bromo-1-isopropyl-1H-imidazole
4-Bromo-1-isopropyl-1H-imidazole
Formula:
C₆H₉BrN₂ MW: 189,053 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22372008 Núm. CAS: 623577-60-6 |