Pyridin-2-yl(thiazol-2-yl)methanone

APOSOR302108-1GEA 0 EUR
APOSOR302108-1G
Pyridin-2-yl(thiazol-2-yl)methanone
Pyridin-2-yl(thiazol-2-yl)methanone
Formula: C₉H₆N₂OS
MW: 190,222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22690769
Núm. CAS: 90418-58-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR