4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR301025-1GEA 210 EUR
APOSOR301025-1G APOSOR301025-250MG
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂O
MW: 98,103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22414500
Núm. CAS: 78242-20-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR