1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR300339-250MGEA 430 EUR
APOSOR300339-250MG
1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine
1-Chloro-4-iodo-2,7-naphthyridine
Formula: C₈H₄ClIN₂
MW: 290,488 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015945
Núm. CAS: 1234616-02-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR