6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR300224-250MGEA 452 EUR
APOSOR300224-250MG
6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Iodo-8-phenylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₁₂H₈IN₃
MW: 321,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561255
Núm. CAS: 2227272-86-6