Methyl 4-acetyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR29702-250MGEA 219 EUR
APOSOR29702-250MG APOSOR29702-1G
Methyl 4-acetyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl 4-acetyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068116
Núm. CAS: 104149-61-3