1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR29682-1GEA 114 EUR
APOSOR29682-1G
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₄N₂O₂
MW: 182,22 g/mol
Pto. de fusión: 149…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084917
Núm. CAS: 175277-09-5