5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR25967-5GEA
669
EUR
APOSOR25967-5G
APOSOR25967-1G
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-methyl-1-(2-methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ MW: 216,236 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03407350 Núm. CAS: 423768-56-3 |