N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR25867-1GEA
0
EUR
APOSOR25867-1G
APOSOR25867-5G
APOSOR25867-10G
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Formula:
C₁₁H₁₂ClN₃O₄ MW: 285,684 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00126343 Núm. CAS: 349118-72-5 |