3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR25806-250MGEA
241
EUR
APOSOR25806-250MG
APOSOR25806-1G
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formula:
C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P MW: 442,274 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00123332 Núm. CAS: 680212-11-7 |