3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR25439-1GEA
96
EUR
APOSOR25439-1G
3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde 95%
3-Phenoxythiophene-2-carboxaldehyde
Formula:
C₁₁H₈O₂S MW: 204,245 g/mol Pto. Ebullición: 184 °C (15 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00178748 Núm. CAS: 132706-25-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...