Ethyl 3-(methylsulphanyl)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate

Atención

APOSOR25280-5GEA 0 EUR
APOSOR25280-5G
Ethyl 3-(methylsulphanyl)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(methylsulphanyl)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₄O₃S₂
MW: 270,368 g/mol
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085083
Núm. CAS: 168279-54-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR