6-(Bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene 90+%

Peligro

APOSOR2472-250MGEA 81.4 EUR
APOSOR2472-250MG APOSOR2472-1G
6-(Bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene 90+%
6-(Bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene
Formula: C₁₅H₂₁Br
MW: 281,231 g/mol
Pto. de fusión: 37…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313850
Núm. CAS: 119435-90-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR