(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSOR2440-100MGEA 23.4 EUR
APOSOR2440-100MG APOSOR2440-250MG
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₃O₂
MW: 239,483 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045225
Núm. CAS: 774-74-3
UN: 1759
ADR: 8,III