2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
APOSOR23876-1GEA 0 EUR
APOSOR23876-1G APOSOR23876-10G
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
2-(2-Nitrophenyl)acrylaldehyde
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052673
Núm. CAS: 71463-16-6