5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

APOSOR23254-1GEA 98.9 EUR
APOSOR23254-1G APOSOR23254-250MG
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClN₃O
MW: 221,643 g/mol
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052545
Núm. CAS: 36401-55-5
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR