2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR2277-1GEA 87.3 EUR
APOSOR2277-1G
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methyl-5-sulphamoylbenzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,226 g/mol
Pto. de fusión: 243…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07362354
Núm. CAS: 20532-14-3