5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR21890-1GEA 14.7 EUR
APOSOR21890-1G
5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
5-Bromo-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole
Formula: C₄H₄BrN₃O₂
MW: 205,997 g/mol
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156130
Núm. CAS: 18874-52-7