N,N'-Bis(2'-aminophenyl)ethylene diamine 95%

APOSOR1971-1GEA 0 EUR
APOSOR1971-1G
N,N'-Bis(2'-aminophenyl)ethylene diamine 95%
N,N'-Bis(2'-aminophenyl)ethylene diamine
Formula: C₁₄H₁₈N₄
MW: 242,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056204
Núm. CAS: 16825-43-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR