3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1886-1GEA 219 EUR
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03444416
Núm. CAS: 446831-28-3