Methyl 6-cyanonicotinate 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR18822-250MGEA 88.7 EUR
APOSOR18822-250MG
Methyl 6-cyanonicotinate 97%
Methyl 6-cyanonicotinate
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09927471
Núm. CAS: 89809-65-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR