(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR1875T-5MGEA 0 EUR
APOSOR1875T-5MG
(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride
(8S)-8-Amino-7-oxononanoic acid hydrochloride

An intermediate in the synthesis of biotin.

Formula: C₉H₁₇NO₃·ClH
MW: 223,697 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12912236
Núm. CAS: 177408-65-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR