2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR18610-1GEA 32.1 EUR
APOSOR18610-1G
2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
2-Bromo-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234308
Núm. CAS: 92992-85-3