Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR18414-1GEA 691 EUR
APOSOR18414-1G APOSOR18414-250MG
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate 97%
Diethyl (1-ethoxyethylidene)malonate
Formula: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230,258 g/mol
Pto. Ebullición: 123…128 °C (3 mm Hg)
Pto. de fusión: 25…27 °C
Densidad: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22575006
Núm. CAS: 3044-06-2