Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR183496-250MGEA 432 EUR
APOSOR183496-250MG
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Ethyl 4-hydroxy-8-iodoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀INO₃
MW: 343,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06808574
Núm. CAS: 49713-42-0