7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR183473-1GEA 74.2 EUR
APOSOR183473-1G
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₃
MW: 268,064 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684222
Núm. CAS: 860205-92-1