N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR183438-1GEA 219 EUR
APOSOR183438-1G
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
N,N-Dimethyl-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₁H₁₃N₃O₂S
MW: 251,305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1019011-14-3