2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR18018-1GEA
350
EUR
APOSOR18018-1G
APOSOR18018-250MG
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
2-Amino-3-methylphenylacetic acid
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16606085 Núm. CAS: 1334405-57-0 |