tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSOR17990-250MGEA 48.1 EUR
APOSOR17990-250MG
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
tert-Butyl [2-(4-aminophenoxy)ethyl]carbamate
Formula: C₁₃H₂₀N₂O₃
MW: 252,309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11922406
Núm. CAS: 159184-15-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR