4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

APOSOR17844-1GEA 280 EUR
APOSOR17844-1G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂O₂S
MW: 270,735 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817557
Núm. CAS: 61320-20-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR