4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR17681-1GEA 132 EUR
APOSOR17681-1G APOSOR17681-25G APOSOR17681-5G
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
4-Acetyl-2-chlorobenzoic acid
Formula: C₉H₇ClO₃
MW: 198,603 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20639602
Núm. CAS: 115382-35-9