6-Benzyloxy-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR1724-1GEA 256 EUR
APOSOR1724-1G
6-Benzyloxy-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected 95%
6-Benzyloxy-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₂₀H₂₀INO₃
MW: 449,282 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864773
Núm. CAS: 914349-30-7