1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR17070-1GEA
263
EUR
APOSOR17070-1G
APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O MW: 146,146 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10698555 Núm. CAS: 144876-36-8 |