2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR17045-250MGEA 96 EUR
APOSOR17045-250MG
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02986395
Núm. CAS: 101382-55-2