3-[(Cyclopropylsulphonyl)amino]benzeneboronic acid

Atención

APOSOR16084-5GEA 0 EUR
APOSOR16084-5G APOSOR16084-1G
3-[(Cyclopropylsulphonyl)amino]benzeneboronic acid
3-[(Cyclopropylsulphonyl)amino]benzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BNO₄S
MW: 241,072 g/mol
Pto. de fusión: 266…268 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10699613
Núm. CAS: 1072945-67-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR