4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific

Peligro

APOSOR15958-1GEA 176 EUR
APOSOR15958-1G
4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride 97%
4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₅H₂BrClOS
MW: 225,491 g/mol
Pto. de fusión: 67,5…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08060080
Núm. CAS: 72899-51-5
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR