Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR15954-250MGEA
177
EUR
APOSOR15954-250MG
APOSOR15954-1G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₁₀O₂S MW: 146,207 g/mol Pto. de fusión: 111…112,5 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09879921 Núm. CAS: 89489-53-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |