5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR15946-250MGEA
120
EUR
APOSOR15946-250MG
APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Formula:
C₅H₆BrNO MW: 176,011 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09879901 Núm. CAS: 36958-61-9 UN: 3265 ADR: 8,III |