3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSOR15762-1GEA
210
EUR
APOSOR15762-1G
APOSOR15762-5G
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
3,4-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-2H-1,5-benzodioxepine
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972614 Núm. CAS: 499770-81-9 |